Documenti fondamentali
Z168947
Agate mortar and pestle
Standard form, O.D. 40 mm
Sinonimo/i:
grinding and crushing equipment, natural stone pestle and mortar, tool for manually grinding solid samples
Scegli un formato
1 SET
266,00 €
266,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 SET
266,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
266,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
agate
Confezionamento
pack of 1 ea
Profondità
10 mm
Diam. int.
32 mm
D.E.
40 mm
Descrizione generale
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Agate mortar and pestle Deep form, O.D. 100 mm
Z409081
Agate mortar and pestle
Agate mortar and pestle Deep form, O.D. 65 mm
Z409057
Agate mortar and pestle
Coors™ porcelain mortar capacity 50 mL, O.D. × H 70 mm × 47 mm
Z247464
Coors porcelain mortar
Coors™ porcelain pestle for Z247464
Z247502
Coors porcelain pestle
Micro spatulas one scraper/spoon end, L 6 1/2 in. (165 mm)
Z193216
Micro spatulas