Documenti fondamentali
Z112518
Agate mortar and pestle
Standard form, O.D. 65 mm
Scegli un formato
1 SET
275,00 €
275,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 SET
275,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
275,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
agate
Profondità
13 mm
Diam. int.
50 mm
D.E.
65 mm
Descrizione generale
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4