Documenti fondamentali
Z113964
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 5 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 23 mm × 47 mm
Scegli un formato
288 EA
273,00 €
273,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
288 EA
273,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
273,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
borosilicate glass bottle
Descrizione
USP Type I
Caratteristiche
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
Capacità
5 mL
diam. × alt.
23 mm × 47 mm
Volume
5 mL
Colore
clear
Raccordi
opening for 20 mm
Descrizione generale
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)