Documenti fondamentali
W332518
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trimethylthiazole
≥98%, FG
Sinonimo/i:
2,4,5-trimethyl-1,3-thiazole
Scegli un formato
W332518-SAMPLE-K
47,40 €
25 G
89,80 €
100 G
183,00 €
1 KG
1.140,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W332518-SAMPLE-K
47,40 €
25 G
89,80 €
100 G
183,00 €
1 KG
1.140,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.21
Numero FEMA:
3325
Numero CE:
N° CoE:
11650
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
15.019
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
P. ebollizione
166-167 °C/717 mmHg (lit.)
Densità
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
cocoa; coffee; musty; vegetable; nutty
Stringa SMILE
Cc1nc(C)c(C)s1
InChI
1S/C6H9NS/c1-4-5(2)8-6(3)7-4/h1-3H3
BAMPVSWRQZNDQC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2,4,5-Trimethylthiazole is a sulfur-containing heterocyclic compound[1] mainly found in meat products such as chicken broth[2], cooked beef[3] and roasted lamb fat.[4]
Applicazioni
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, 2,4,5-trimethylthiazole, CAS Registry Number 13623-11-5.: A comprehensive safety assessment of 2,4,5-Trimethylthiazole used in fragrances, evaluating its impact on human health and the environment, underscoring its relevance in food and cosmetic industries (Api et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Primary odorants of chicken broth.
Gasser U & Grosch W.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 190(1), 3-8 (1990)
Characterization of some volatile constituents of dry red beans.
Buttery RG, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 23(3), 516-519 (1975)
Heterocyclic compounds found in cooked meats.
Shibamoto T.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 28(2), 237-243 (1980)
Emmanuel Galliot et al.
Behavioural processes, 90(2), 161-166 (2012-01-18)
Odors can have repulsive effects on rodents based on two complementary adaptive behaviors: the avoidance of predator odors (potentially dangerous) and the avoidance of trigeminal stimulants (potentially noxious). The present study aimed to compare the behavioral effects on mice of
Suk-Woo Cho et al.
Biochemical and biophysical research communications, 325(2), 525-531 (2004-11-09)
Cyclic nucleotide-gated (CNG) channels encoded by tax-4 and tax-2 genes are required for chemo- and thermo-sensation in Caenorhabditis elegans. Here we report the identification and the characterization of cng-3, a new CNG channel gene, found in C. elegans. CNG-3 contains
Domande
  1. What is the solubility for products W332518 and 219185?
    1 risposta
    1. The solubility for the product indicates that it is soluble in alcohol, dipropylene glycol, and slightly soluble in water. The estimated solubility in water is approximately 530 mg/L at 25°C.