Documenti
W318302
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-methylpyrazine
≥99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Almond pyrazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Numero FEMA:
3183
Numero CE:
N° CoE:
2266
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
14.126
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.507 (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
almond; green; nutty
Stringa SMILE
COc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2O/c1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
VKJIAEQRKBQLLA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup