W368008
2-Ethyl-4-methylthiazole
≥98%, FG
Sinonimo/i:
2-ethyl-4-methyl-1,3-thiazole
Scegli un formato
50,30 €
Scegli un formato
About This Item
50,30 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets requirements for JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
P. ebollizione
161-162 °C (lit.)
Densità
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; nutty
Stringa SMILE
CCc1nc(C)cs1
InChI
1S/C6H9NS/c1-3-6-7-5(2)4-8-6/h4H,3H2,1-2H3
VGRVKVGGUPOCMT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?