Merck
Tutte le immagini(9)
Documenti
A6877
Sigma-Aldrich
Agarosio
Medium EEO, for molecular biology
Sinonimo/i:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose ME
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105317
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Origine biologica
algae (marine)
Livello qualitativo
Grado
for molecular biology
Tipo
Type II
Forma fisica
powder
Impurezze
≤10% moisture content
EEO
0.16-0.19
Temp. transizione
congealing temperature 34.5-37.5 °C (1.5% gel)
Resistenza del gel
≥1000 g/cm2 (1.0% gel)
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Descrizione generale
Agarose is a polymer extracted from agar or agar-bearing marine algae. This purified linear galactan hydrocolloid comprises alternating co-polymers D-galactose and 3,6-anhydro-L-galactose units connected by α-(1→3) and β-(1→4) glycosidic bonds. Agarose is highly biocompatible, possesses variable mechanical and diffusion properties.
Applicazioni
Agarose has been used:
  • in gel electrophoresis
  • in the preparation of 2x agarose solution used along with 2x supplemented-MEM media as an overlay medium in plaque assay
  • in an immunodiffusion test for Paracoccidioidomycosis
Risultati analitici
Segue l′elenco delle caratteristiche specificate per il nostro agarosio:
contenuto in solfati - usato come indicatore di purezza, poiché il solfato è il principale gruppo ionico presente.
forza del gel -la forza che deve essere applicata a un gel per provocarne la rottura.
punto di gel - la temperatura alla quale una soluzione acquosa di agarosio gelifica al raffreddamento La transizione dallo stato liquido a gel delle soluzioni di agarosio è soggetto a isteresi, ovvero il punto di gel non coincide con la temperatura di fusione.
Elettroendosmosi (EEO) - indica un movimento di liquido attraverso il gel. I gruppi anionici in un gel di agarosio sono fissati alla matrice e non possono muoversi, mentre i controcationi dissociabili possono migrare verso il catodo nella matrice, dando origine a EEO. Poiché il movimento elettroforetico dei biopolimeri è solitamente diretto verso l'anodo, l'EEO può disturbarne la migrazione a causa della convezione interna.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Agarosio Low EEO, for Immunoelectrophoresis
Sigma-Aldrich
A4679
Agarosio
Agarosio Low EEO
Sigma-Aldrich
A0576
Agarosio
Agarosio High EEO
Sigma-Aldrich
A9793
Agarosio
Agarosio Ultra-low Gelling Temperature, molecular biology grade
Sigma-Aldrich
A2576
Agarosio
Millipore
Millipore
1.16801
Agarose
Agarosio High Gelling Temperature
Sigma-Aldrich
A7174
Agarosio
Production of Paracoccidioides brasiliensis exoantigens for immunodiffusion tests.
De Camargo Z, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 26(10), 2147-2151 (1988)
A 16S rRNA-based DNA probe and PCR method specific for Listeria ivanovii
Wang R, et al.
FEMS Microbiology Letters, 106(1), 85-92 (1993)
A feline kidney cell line-based plaque assay for feline calicivirus, a surrogate for Norwalk virus
Bidawid S, et al.
Journal of Virological Methods, 107(2), 163-167 (2003)
Gregory Gegembauer et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(7), e2986-e2986 (2014-07-18)
Paracoccidioides lutzii is a new agent of paracoccidioidomycosis (PCM) and has its epicenter localized to the Central-West region of Brazil. Serological diagnosis of PCM caused by P. lutzii has not been established. This study aimed to develop new antigenic preparations
A new method of screening of the silkworm egg with multiprimer PCR
Meena R, et al.
Journal of Invertebrate Pathology, 82(3), 148-151 (2003)