Documenti fondamentali
W387800
Sigma-Aldrich
Bis(metiltio)metano
≥99%, FG
Sinonimo/i:
Solfuro di tartufo, Dimetiltiometano, Formaldeide dimetil mercaptale
Scegli un formato
W387800-SAMPLE-K
47,50 €
100 G
106,00 €
1 KG
722,00 €
2.5 KG
1.260,00 €
47,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W387800-SAMPLE-K
47,50 €
100 G
106,00 €
1 KG
722,00 €
2.5 KG
1.260,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3SCH2SCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.23
Numero FEMA:
3878
Beilstein:
1731143
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.118
NACRES:
NA.21
47,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.53 (lit.)
P. ebollizione
147 °C (lit.)
Densità
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
garlic; green; mushroom; spicy; sulfurous
Stringa SMILE
CSCSC
InChI
1S/C3H8S2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
LOCDPORVFVOGCR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
In natura è presente: nel formaggio al tartufo, nei funghi shitake e nell′aragosta.
Il bis(metiltio)metano, un composto solforato volatile, è il componente chiave dell'aroma del tartufo bianco.[1] Si segnala che può conferire un sapore sgradevole ai crostacei quali i gamberi e le aragoste.[2]
Applicazioni
  • Valutazione della sicurezza degli ingredienti per profumi RIFM, bis-(metiltio)metano, numero di registro CAS 1618-26-4. Questa valutazione della sicurezza analizza l'uso del bis(metiltio)metano come ingrediente per le fragranze. Lo studio ne valuta il profilo tossicologico, confermando la sua sicurezza per l'uso in vari prodotti cosmetici e per la cura della persona (Api et al., 2021).
  • Caratterizzazione dei composti aromatici chiave in tre varietà di tartufo della Cina mediante un approccio flavoromico. Il bis(metiltio)metano è stato identificato come un composto aromatico di rilievo nelle varietà di tartufo cinesi. La ricerca utilizza un approccio flavoromico per mappare i profili aromatici, supportando la valorizzazione dei prodotti a base di tartufo (Feng et al., 2019).
  • Gascromatografia multidimensionale accoppiata a combustione e alla spettrometria di massa a rapporto isotopico/Quadrupolo MS con una colonna secondaria con liquido ionico a spurgo ridotto per l'autenticazione di tartufi e prodotti contenenti tartufo. Questo metodo analitico sfrutta il bis(metiltio)metano come marcatore per l'autenticazione dei prodotti a base di tartufo. Lo studio migliora l'affidabilità delle verifiche dei prodotti a base di tartufo, garantendo il controllo di qualità nell'industria alimentare (Sciarrone et al., 2018).
  • Profili olfattometrici e quantificazione dei composti volatili dello zolfo dei formaggi svizzeri Tilsit. Il bis(metiltio)metano è stato quantificato come composto solforato chiave nel formaggio svizzero Tilsit. I risultati dello studio contribuiscono alla comprensione dei profili aromatici del formaggio, favorendo lo sviluppo di prodotti lattiero-caseari che ne esaltino il sapore (Fuchsmann et al., 2015).
Azioni biochim/fisiol
Odore a 0,1% PG
Sapore a 0,10-0,30 ppm
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Bis-(methylthio)-methane, an important off-flavour component in prawns and sand lobsters.
Whitfield FB, et al.
Chemistry & Industry, 158-159 (1981)
Headspace solid-phase microextraction analysis of volatile organic sulfur compounds in black and white truffle aroma.
Pelusio F, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43(8), 2138-2143 (1995)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 71-71 (2001)
Osvaldo Zarivi et al.
FEMS microbiology letters, 220(1), 81-88 (2003-03-20)
Tyrosinase is an enzyme having two copper atoms at the reactive site occurring in prokaryotic and eukaryotic organisms. In animals tyrosinase is responsible for pigmentation, in plants for protection of injured tissues or, as in fungi, to harden cell walls.
Mohamed Osman Awaleh et al.
Inorganic chemistry, 46(8), 3185-3191 (2007-03-17)
Two topologically comparable complexes, [Ag6(CF3CO2)3(L1-Me)3(SCH3)3]infinity (1) and [Ag6(CF3CF2CO2)3(L1-Me)2(SCH3)3(H2O)]infinity (2), were prepared and characterized by single-crystal diffractometry. The structures consist of Ag12S6 clusters linked by bis(methylthio)methane ligands, L1-Me, thus forming 1D coordination polymers. The 12 Ag atoms of the cluster are