W261114
Lactic acid
natural, ≥85%
Sinonimo/i:
DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid
Scegli un formato
49,30 €
Scegli un formato
About This Item
49,30 €
Prodotti consigliati
Grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥85%
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
pH
2
P. ebollizione
122 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Fe: ≤10.0 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?