Documenti fondamentali
14121
Millipore
Lactic Acid Supplement, modified
suitable for microbiology
Scegli un formato
5 AMP
133,00 €
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 AMP
133,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
bacteria
Descrizione generale
(per vial, sufficient for 500 mL medium):
Sorbitan mono-oleate 5.0 mL, 2-phenyl ethanol 1.5 g, Amphotericin 2.5 mg
Applicazioni
Lactic acid could be used in the culture medium for the mouse testis cells, used for the long-term spermatogonial stem cell culture, in order to study spermatogenesis mechanism that has future benefits of being used in developing new technology in transgenesis or medicine.[1]
Componenti
(per vial, sufficient for 500 mL medium):
Sorbitan mono-oleate 5.0 mL, 2-phenyl ethanol 1.5 g, Amphotericin 2.5 mg
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mito Kanatsu-Shinohara et al.
Biology of reproduction, 69(2), 612-616 (2003-04-18)
Spermatogenesis is a complex process that originates in a small population of spermatogonial stem cells. Here we report the in vitro culture of spermatogonial stem cells that proliferate for long periods of time. In the presence of glial cell line-derived