Documenti fondamentali
W261106
Sigma-Aldrich
Lactic acid
85%, FCC
Sinonimo/i:
DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid
Scegli un formato
W261106-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
64,30 €
10 KG
293,00 €
25 KG
424,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W261106-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
64,30 €
10 KG
293,00 €
25 KG
424,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.08
Numero FEMA:
2611
Beilstein:
1209341
N° CoE:
4
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Organolettico:
odorless
Grado:
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia:
follows IFRA guidelines
Allergene alimentare:
no known allergens
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1061
Saggio
85%
Stato
viscous liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
pH
2
P. ebollizione
122 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.25%
Cationi in tracce
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Fe: ≤10.0 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Lactic acid is commonly used as a preservative in milk products and also as a flavoring agent.[1]
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 221-221 (2012)
Stephen Yiu Chuen Choi et al.
The Journal of pathology, 230(4), 350-355 (2013-06-05)
The common preference of cancers for lactic acid-generating metabolic energy pathways has led to proposals that their reprogrammed metabolism confers growth advantages such as decreased susceptibility to hypoxic stress. Recent observations, however, suggest that it generates a novel way for
Annabelle Olsson et al.
Journal of wildlife diseases, 49(3), 560-567 (2013-06-20)
Using a prospective, randomized study design we demonstrate that midazolam sedation minimizes acidosis compared with physical restraint in captive juvenile estuarine crocodiles during handling or noninvasive procedures at preferred body temperature. A dose of midazolam (5.0 mg/kg) was administered intramuscularly
Paula Gaspar et al.
Biotechnology advances, 31(6), 764-788 (2013-04-10)
The lactic acid bacteria (LAB) are a functionally related group of low-GC Gram-positive bacteria known essentially for their roles in bioprocessing of foods and animal feeds. Due to extensive industrial use and enormous economical value, LAB have been intensively studied
Mohamed Ali Abdel-Rahman et al.
Biotechnology advances, 31(6), 877-902 (2013-04-30)
Fermentative production of optically pure lactic acid has roused interest among researchers in recent years due to its high potential for applications in a wide range of fields. More specifically, the sharp increase in manufacturing of biodegradable polylactic acid (PLA)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf