Vai a
L6402
Acido L-(+)-lattico
BioXtra, ≥98% (titration)
Sinonimo/i:
Acido (S)-2-idrossipropionico, Acido sarcolattico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
138,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
401,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
671,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.08
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-196-2
Beilstein/REAXYS Number:
1720251
MDL number:
Assay:
≥98% (titration)
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Biochem/physiol Actions
L-(+)-Lactic acid is used as a substrate for lactic acid dehydrogenase and lactate oxidase.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR387946937L1750
Acido L-(+)-lattico certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Supelco
PHR3879
Acido L-(+)-lattico
Acido L-(+)-lattico analytical standard
Supelco
46937
Acido L-(+)-lattico
description
BioXtra, ≥98% (titration)
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
analytical standard
description
≥98%
assay
≥98% (titration)
assay
-
assay
-
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
impurities
≤0.1% Insoluble matter, ≤0.005% Phosphorus (P)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
cation traces
NH4+: ≤0.05%, Mg: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Al: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido L-(+)-lattico
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. Can this product be used for cell culture (mammalian).
    1 risposta
    1. This item has not been tested for the use in cell culture applications. However, the product has been used successfully by other researchers in a number of publications. Please see the link below to review one example:
      Human mesenchymal stromal cell-secreted lactate induces M2-macrophage differentiation by metabolic reprogramming.
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5058674/
      Utile?
  2. Is this product sterile for biological use (for research)?
    1 risposta
    1. This product is tagged as a BioXtra, which means it is intended for biological use, but it is not sterilized. It could be solubilized in sterile, ultrapure water. A sterilized solution such as product 63325 may be more suitable: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sial/63325
      Utile?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf