69785
DL-Lactic acid
~90% (T)
Sinonimo/i:
2-Hydroxypropionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~90% (T)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Impurezze
water, residual
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. eboll.
122 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.