LX0020
Lactic Acid
85%, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Sinonimo/i:
2-Hydroxypropionic Acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Lactic Acid 85%, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
agenzia
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Concentrazione
85.0-90.0% (lactic acid)
Impurezze
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.002% Sulfate (SO4)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤5 ppm Iron (Fe)
Residuo alla calcinazione
≤0.02%
Colore
APHA: ≤50
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Chloride (Cl): 0.001% max
Color (APHA): 50 max
Form: Liquid
Heavy metals (as Pb): 5ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Residue after ignition: 0.02% max
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Sulfate (SO4): 0.002% max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1