Vai a
L7022
L-lattato di sodio
~98%
Sinonimo/i:
Acido L-lattico, Acido (S)-2-idrossipropionico, Acido sarcolattico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
141,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
206,00 €
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
693,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5NaO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.06
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-762-3
Beilstein/REAXYS Number:
4567087
MDL number:
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (chemical)
Quality Segment
assay
~98%
form
powder or crystals
color
white to faint yellow
mp
163-165 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
InChI key
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
General description
L′L-lattato di sodio, sale di sodio dell′acido L-lattico, è un composto organico presente naturalmente nel corpo umano, che contribuisce alla regolazione del pH ed al mantenimento dell′equilibrio acido-base; è altresì coinvolto in vari processi fisiologici, tra cui, tramite il ciclo di Cori, i processi che costituiscono il metabolismo energetico. Tra le sue molteplici proprietà rientra anche la capacità di esercitare un′azione antimicrobica, perché in grado di determinare un ambiente acido che inibisce la crescita di batteri dannosi. Nel contesto delle vie metaboliche, le trasformazioni cui l′L-lattato di sodio è soggetto producono energia in maniera decisamente efficiente, in alcuni casi potenzialmente più di quanto l′organismo non sia in grado di ricavare dall′assimilazione del glucosio. A tal fine, questo metabolita è in grado di coinvolgere gli acidi grassi come fonte alternativa di “carburante” e di stimolare i mitocondri ad una produzione più elevata di ATP, assumendo una funzione centrale nell′ottimizzazione dell′efficienza energetica. Inoltre, la ricerca ha avanzato per questo metabolita l′ipotesi di una capacità neuroprotettiva che si esplicherebbe nella tutela delle cellule neuronali dalla morte indotta da una dieta ad alto tenore di grassi ed anche in un′azione a livello dei possibili collegamenti con i problemi neurodegenerativi legati all′obesità.
La natura poliedrica dell′L-lattato di sodio lo qualifica come un composto di grande interesse nella ricerca sul metabolismo cellulare così come nell′ambito della neuroprotezione, dei trattamenti antimicrobici e della scienza della nutrizione, tutti contesti in cui le sue diverse proprietà, che si tratti dell′interconversione efficiente dell′energia, degli effetti neuroprotettivi o di una potente attività antimicrobica, contribuiscono ad una maggiore comprensione dei fenomeni nell′ottica del progresso scientifico.
Application
Il sodio L-lattato è stato usato nelle seguenti applicazioni:
  • come supplemento nei terreni e come fonte di energia cellulare nella coltura della linea cellulare MCF10A (linea di cellule epiteliali mammarie umane) e per la coltura delle cellule dendritiche
  • come substrato gluconeogenico nel test di produzione di glucosio epatico in epatociti primari
  • nel terreno di produzione di glucosio per il test di produzione di glucosio in cellule renali embrionali umane (HEK293T)
  • come standard di calibrazione nel dosaggio del lattato nei macrofagi derivati​dal midollo osseo
Biochem/physiol Actions
L′L-lattato è prodotto a partire dal piruvato dall′enzima lattato deidrogenasi. La produzione di lattato si verifica durante la glicolisi anaerobica o nelle cellule in fase di proliferazione.
Features and Benefits
Versatile e adattabile ad un′ampia varietà di applicazioni di laboratorio e di ricerca
Other Notes
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L225071720693987
Litio L-lattato ≥98% (titration)
Sigma-Aldrich
L2250
Litio L-lattato
biological source
synthetic (chemical)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
~98%
assay
≥98% (titration)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥98% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-lattato di sodio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How stable is product once it is resuspended in solution? What are the recommended storage conditions and shelf life?
    1 risposta
    1. The solution stability of this product has not been determined. However, the 10% Lactic Acid solution in water, product number 63325, is a sterile filtered solution that has an assigned shelf life of 2 years when stored at 2-8°C. Other sources indicate prepared solutions of Lactic Acid Sodium may also be stored for 1 year at -80°C and 1 month at -20°C. Please note this information has not been validated.
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf