Documenti fondamentali
QBD10262
Sigma-Aldrich
m-dPEG®12-NHS ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Scegli un formato
100 MG
246,00 €
246,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
246,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H55NO16
Peso molecolare:
685.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
246,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O
InChI
1S/C30H55NO16/c1-35-6-7-37-10-11-39-14-15-41-18-19-43-22-23-45-26-27-46-25-24-44-21-20-42-17-16-40-13-12-38-9-8-36-5-4-30(34)47-31-28(32)2-3-29(31)33/h2-27H2,1H3
ZMXRHHJWXLKMTL-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
The m-dPEG®12-NHS ester provides a variety of means to modify small molecules, peptides, proteins, and functionalized surfaces (metals, glass, and others). The single molecular weight methoxy-terminated dPEG® molecules are hydrophilic and non-immunogenic of exact length. Modification with m-dPEG® reagents can improve water solubility, increase hydrodynamic volume, eliminate or reduce non-specific binding, protect peptides and proteins from proteolysis, reduce or eliminate immunogenicity, and increase serum half-life in vivo. The m-dPEG®12-NHS (N-hydroxysuccinimide) ester reacts with amines.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)