Documenti fondamentali
QBD10910
Sigma-Aldrich
m-dPEG®37-NHS ester
>95% (HPLC)
Sinonimo/i:
m-PEG37-NHS ester, mPEG-NHS ester, mPEG1500-NHS ester, mPEG37-NHS ester
Scegli un formato
100 MG
364,00 €
364,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
364,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C80H155NO41
Peso molecolare:
1787.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
364,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>95% (HPLC)
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C80H155NO41/c1-85-6-7-87-10-11-89-14-15-91-18-19-93-22-23-95-26-27-97-30-31-99-34-35-101-38-39-103-42-43-105-46-47-107-50-51-109-54-55-111-58-59-113-62-63-115-66-67-117-70-71-119-74-75-121-77-76-120-73-72-118-69-68-116-65-64-114-61-60-112-57-56-110-53-
ACOTVRARFKQDPT-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
m-dPEG37-NHS ester is a methyl-terminated, single molecular weight, discrete chain length polyethylene glycol (dPEG) spacer. The carboxylic acid moiety on the end of the molecule opposite the methyl cap is activated with N-hydroxysuccinimide (NHS) for facile reaction with free amines. The dPEG spacer is 112 atoms (133.9 Å) long, a monodisperse equivalent of a polymeric PEG1500. m-dPEG37-NHS ester can be used to modify silica shelled quantum dots to make them water-soluble. Also, it has been employed to improve the pharmacokinetic (PK) and biodistribution (BD) properties of an antibody. Carbon nanotubes and inorganic nanoparticles with amine-functionalized surfaces could also be modified to passivate the surface and make it hydrophilic. Overall, proteins and other biomolecules conjugated to this product will have higher water solubility, reduced or eliminated antigenicity, and improved PK and BD properties.
Note legali
Products Protected under U.S. Patent #s 7,888,536 & 8,637,711 and European Patent #s 1,594,440 & 2,750,681
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)