Documenti fondamentali
QBD10505
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG®12-NHS ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Scegli un formato
100 MG
316,00 €
1000 MG
1.070,00 €
316,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
316,00 €
1000 MG
1.070,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H56N4O16
Peso molecolare:
740.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
316,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])ON1C(CCC1=O)=O
InChI
JSNJRDFOCXNHTB-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
The azido-dPEG®12-NHS ester contains an azide function on one end of a single molecular weight dPEG® spacer (47.2 Å) and NHS ester group on the other end of the spacer. The dPEG® spacer is hydrophilic and non-immunogenic and improves the water solubility of the target molecule while reducing the immunogenicity and increasing the hydrodynamic volume of the target. N-hydroxysuccinimide (NHS) ester readily reacts with amines in aqueous solution or organic solvent. The azide group reacts with an alkyne in the well-known click chemistry reaction. The click chemistry reaction proceeds by copper(I) or ruthenium catalysis or in a strain-catalyzed reaction with certain types of alkyne partners.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)