Documenti fondamentali
QBD11086
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®13-NHS ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H59NO17
Peso molecolare:
729.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C32H59NO17/c1-37-6-7-39-10-11-41-14-15-43-18-19-45-22-23-47-26-27-49-29-28-48-25-24-46-21-20-44-17-16-42-13-12-40-9-8-38-5-4-32(36)50-33-30(34)2-3-31(33)35/h2-29H2,1H3
KLSDLLFNPXNSEL-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
m-dPEG®₁₃-NHS ester is an amine reactive hydrophilic dPEG modifier.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)