The chain length is not measured for this mPEG NHS. Based on literature, which approximates the monomer length of PEG to be 0.35 nm, the chain length can be estimated to be 8.4 nm or 84 angstroms.
910813
mPEG24-NHS
Sinonimo/i:
Methoxypolyethylene glycol acetic acid N-succinimidyl ester, mPEG NHS
Saggio
95% (HPLC)
Stato
solid
PM
average Mn 1,250 (by NMR)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
Colore
white to off-white
Estremità Ω
NHS ester
Estremità α
methoxy
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C56H107NO29/c1-61-6-7-63-10-11-65-14-15-67-18-19-69-22-23-71-26-27-73-30-31-75-34-35-77-38-39-79-42-43-81-46-47-83-50-51-85-53-52-84-49-48-82-45-44-80-41-40-78-37-36-76-33-32-74-29-28-72-25-24-70-21-20-68-17-16-66-13-12-64-9-8-62-5-4-56(60)86-57-54(58)
IXVOIXFTBGZAJR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.
-
what is the chain length of this PEG
1 risposta-