746207
Maleimide-PEG8-succinimidyl ester
Sinonimo/i:
Maleimide PEG8 succinimidyl ester, 31-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-29-oxo-4,7,10,13,16,19,22,25-octaoxa-28-azahentriacontanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Maleimide-PEG8-NHS ester, 31-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-29-oxo-4,7,10,13,16,19,22,25-octaoxa-28-azahentriacontanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Maleimide-PEG8-NHS ester
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
NHS ester
maleimide
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(N1CCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C30H47N3O15/c34-25(5-8-32-26(35)1-2-27(32)36)31-7-10-41-12-14-43-16-18-45-20-22-47-24-23-46-21-19-44-17-15-42-13-11-40-9-6-30(39)48-33-28(37)3-4-29(33)38/h1-2H,3-24H2,(H,31,34)
MTPWCXBUZLEBDD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?