Documenti fondamentali
O1008
Sigma-Aldrich
Acido oleico
Oleic acid
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
≥99% (GC)
Sinonimo/i:
Acido cis-9-ottadecenoico, Acido elainico
Scegli un formato
1 G
57,50 €
5 G
184,00 €
25 G
607,00 €
57,50 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
57,50 €
5 G
184,00 €
25 G
607,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.46
Beilstein:
1726542
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
57,50 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
plant (Sunflower)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 176 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
viscous liquid
Colore
colorless to very faintly yellow
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
13-14 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble (practically)
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
oil: soluble (fixed and volatile)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
life science and biopharma
lipidomics
Gruppo funzionale
oleic acid
Tipo di lipide
unsaturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Descrizione generale
Oleic acid (OA), a non-essential fatty acid, is classified as monounsaturated fatty acid (MUFA) richly present in olive oil.[1] Its quantitative removal from the mixtures of triglyceride and partial glycerides has been reported.[2] OA is widely used as a surfactant for the stabilization of magnetic nanoparticles. Monodisperse magnetite nanoparticles (7 and 19nm) coated with OA have been prepared.[3]
Applicazioni
Oleic acid has been used:
  • to study the effects of fatty acids on gastric cancer (GC)[4]
  • to induce lipid droplet formation in cell culture[5]
  • as an additive in the magnetorheological fluid preparation[6].
Oleic acid may be used in the preparation of 10-hydroxy octadecanoic acid and methyl ester of the 10-hydroxy octadecanoic acid.[7]
Azioni biochim/fisiol
Oleic acid is known to improve immune function and health. Dietary supplement of this fatty acid contributes to the reduction in cholesterol levels, atherogenesis risk, blood pressure, and host versus graft response. Oleic acid has been proven to benefit autoimmune diseases by exhibiting anti-inflammatory action. It also ameliorates the condition of breast cancer.[1] Oleic acid produces physiological effects such as protein kinase C activation in hepatocytes, uncoupling oxidative phosphorylation, and 2,4-dinitrophenol−stimulated ATPase inhibition. This action can be reversed by adding serum albumin.
Altre note
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Acido oleico meets analytical specification of Ph, Eur., 65.0-88.0% (GC)
Sigma-Aldrich
27728
Acido oleico
Oleic Acid
Sigma-Aldrich
4954
Oleic Acid
Palmitic acid BioXtra, ≥99%
Sigma-Aldrich
P5585
Palmitic acid
Sodium oleate ≥99%
Sigma-Aldrich
O7501
Sodium oleate
Oleilammina technical grade, 70%
Sigma-Aldrich
O7805
Oleilammina
Elaidic acid ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
E4637
Elaidic acid
CD36 mediates palmitate acid-induced metastasis of gastric cancer via AKT/GSK-3?/?-catenin pathway
Pan J, et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 38 (2019)
Influence of graphite flakes on the strength of magnetorheological fluids at high temperature and its rheology
Thakur MK and Sarkar C
IEEE Transactions on Magnetics, 56(5) (2020)
THE STEREOSPECIFIC CONVERSION OF STEARIC ACID TO OLEIC ACID.
G J SCHROEPFER et al.
The Journal of biological chemistry, 240, 54-63 (1965-01-01)
Kun Huang et al.
Journal of hepatology, 66(5), 962-977 (2016-12-17)
PARP1 is a key mediator of cellular stress responses and critical in multiple physiological and pathophysiological processes of cells. However, whether it is involved in the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) remains elusive. We analysed PARP1 activity in
Oleic acid coating on the monodisperse magnetite nanoparticles.
Zhang L, et al.
Applied Surface Science, 253(5), 2611-2617 (2006)
Articoli
Supplement cell culture systems with fatty acids for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.
How the unsaturated fatty acid, oleic acid and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Protocolli
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
Domande
1–10 di 13 domande  
  1. Can be used in mice?
    1 risposta
    1. This product is not tested for use in research animals such as mice. But there certainly is precedence for its use by researchers in a mouse model:
      1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32663612/
      See Table 1.
      2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37380774/
      See Methods section.
      Utile?
  2. How to store the product after opening the amplue?
    1 risposta
    1. The stability of this product in solution has not been determined. However, cell culture supplements containing Oleic acid, available as sterile solutions, are stored at 2-8°C and assigned a shelf life of 1 year. See the table below:
      Utile?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  5. What solvent is used to resuspend oleic acid in this product?
    1 risposta
    1. This product is a neat or pure liquid that has not been diluted. The recommended solvents are ethanol, methanol, chloroform, and benzene. This information is listed in the 'PROPERTIES' section of the product page.
      Utile?
  6. What sort of packaging for the vial do you offer ?
    1 risposta
    1. The packaging varies according to the quanitity. The 1G package is in a 5 mL clear glass, flat bottom, sealed ampule. The 5G package is in a 10 mL clear glass, flat bottom, sealed ampule. The 25G package is in a 50 mL clear glass, flat bottom, sealed ampule.
      Utile?
  7. Hello, would OA be soluble in DMSO? Also, after diluting in solvent, how long can it be stored in -20?
    1 risposta
    1. Oleic acid is completely miscible with Dimethyl sulfoxide (DMSO) in all proportions. It is generally not recommended to store solutions of unsaturated fatty acids such as oleic acid, due to oxidation. But if the solution is stored under an inert gas (e.g., nitrogen gas or argon gas), that would extend the stability of the solution.
      The exact amount of time that the solution is stable is undetermined. Evidence for instability of the solution would be a change in color (colorless to yellow, or yellow to dark yellow, or dark yellow to brown).
      Utile?
  8. How to sterilize pure oleic acid?
    1 risposta
    1. This product can be sterilized by autoclaving. When diluted in medium or buffer to a working concentration, solutions can be filter-sterilized.
      Utile?
  9. hello, i would like to know please the concentration of oeic acid in this solution and in what solution we can dissolve it else than chloroform for exemple can we dissolve it in the water and heat (70°C) or in the BSA directly thank you
    1 risposta
    1. The solubility information is listed on the product detail page under the "Properties" section as follows:
      H2O: insoluble (practically)
      alcohol: soluble
      benzene: soluble
      chloroform: soluble
      oil: soluble (fixed and volatile)
      The concentration for this product will be lot specific as purity changes with each batch. The concentration of this material can be calculated by the equation density x 1000, x purity percent divided by the molecular weight. For example, lot 0000216415 on the sample certificate of analysis will have a concentration of about 3.12 M
      Utile?
  10. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
1–10 di 13 domande  
Recensioni
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto