Documenti fondamentali
HS15994R
Premium Slide box
100 Place, foam lining, white
Sinonimo/i:
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
Scegli un formato
1 EACH
25,10 €
25,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
25,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41123302
NACRES:
MA.01
25,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
nickel closure
white
Caratteristiche
Holds 100 x slides 76x26 mm
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS15994R
Lungh. × Largh. × Alt.
208 × 175 × 34 mm
Descrizione generale
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides ( 1 x 3in.).
Caratteristiche e vantaggi
  • molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • durable ABS plastic boxes are available wth either cork or foam lining
  • both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • closes securely with a rust-resistant, nickel-plated clasp and pin hinges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Western Blot Box clear, size 8.9 cm × 6.5 cm × 2.5 cm, pk of 5
Z742098
Western Blot Box