BR23836
BRAND® spare burette length for compact automatic burette
25 mL, SILBERBRAND
Sinonimo/i:
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
Scegli un formato
49,10 €
Scegli un formato
About This Item
49,10 €
Prodotti consigliati
Materiali
clear borosilicate glass 3.3
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 23836
Campo di misura
25 mL
Lungh. buretta
425 mm
Volume
25 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)