BR13946
BRAND® spare burette tubes for compact burette
size 25 mL, BLAUBRAND®, clear borosilicate glass 3.3
Sinonimo/i:
Accessories, BLAUBRAND®, Burettes, Compact Burettes
Scegli un formato
30,60 €
Scegli un formato
About This Item
30,60 €
Prodotti consigliati
Materiali
clear borosilicate glass 3.3
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 13946
Lunghezza
705 mm
Misura
25 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)