ABE457
Anti-c-Fos Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Proto-oncogene c-Fos, Cellular oncogene fos, G0/G1 switch regulatory protein 7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
sheep (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOS(2353)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected c-Fos in rat pons and rat cerebellum tissues.
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected c-Fos in 10 µg of PMA(TPA) treated HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Risultati analitici
PMA(TPA) treated HeLa cell lysate
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1