BR10004
BRAND® burette length for burette ′Economy′
size 50 mL
Sinonimo/i:
Burettes, Compact burettes, SILBERBRAND
Scegli un formato
73,60 €
Scegli un formato
About This Item
73,60 €
Prodotti consigliati
Materiali
black graduation
glass
Descrizione
SILBERBRAND
without stopcock
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 10004
Campo di misura del volume
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
Misura
50 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Waiting times:
BLAUBRAND® - waiting time 30 sec. SILBERBRAND - no waiting time
A waiting time is usually not necessary if a titration is performed (see DIN EN ISO 385).
All BLAUBRAND® burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)