BR23868
BRAND® spare burette length for compact automatic burette
50 mL, SILBERBRAND
Sinonimo/i:
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
Scegli un formato
64,40 €
Scegli un formato
About This Item
64,40 €
Prodotti consigliati
Materiali
amber AR-Glass
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 23868
Campo di misura
50 mL
Lungh. buretta
685 mm
Volume
50 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)