Documenti fondamentali
BR21912
BRAND® BLAUBRAND® automatic burette, Pellet pattern
volume 25 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in black)
Sinonimo/i:
Automatic Burettes, Burettes, Pellet pattern, SILBERBRAND
Scegli un formato
1 EA
194,00 €
194,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
194,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
194,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in black)
Caratteristiche
subdivision 0.05 mL
SILBERBRAND class B
without bottle
without intermediate stopcock
Produttore/marchio commerciale
BRAND 21912
Campo di misura del volume
25 mL, accuracy: ±0.05 mL
Volume
25 mL
Descrizione generale
With intermediate stopcock to recirculate residual liquid. According to DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, EX + 30 sec waiting time). Schellbach stripe, ring marks at major graduations. Automatic zeroing. High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
All BLAUBRAND burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Note legali
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)