Documenti fondamentali
BR23846
BRAND® spare burette length for compact automatic burette
25 mL, BLAUBRAND®
Sinonimo/i:
Accessories, Automatic Burettes, BLAUBRAND®, Burettes, Compact Automatic Burettes
Scegli un formato
1 EA
52,90 €
52,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
52,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
52,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear borosilicate glass 3.3
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 23846
Campo di misura
25 mL
Lungh. buretta
690 mm
Volume
25 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
The BRAND® spare burette length for the compact automatic burette is made from high-quality Boro 3.3 clear glass, ensuring durability and clarity for precise measurements. Designed specifically for compatibility with BLAUBRAND® and SILBERBRAND compact automatic burettes, this spare part maintains the performance standards required for accurate liquid dispensing.
Note legali
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)