BR129055
BRAND® bottle for Schilling burettes
volume 500 mL, low-density polyethylene
Sinonimo/i:
Accessories, Bottles, Burettes, Compact Burettes
Scegli un formato
8,40 €
Scegli un formato
About This Item
8,40 €
Prodotti consigliati
Materiali
low-density polyethylene
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
Caratteristiche
cap
Produttore/marchio commerciale
BRAND 129055
Capacità
500 mL
diam. × alt.
75 mm × 180 mm
Volume
500 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)