Documenti fondamentali
BR23758
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 50 mL, bottle size 1000 mL, AR-Glass
Sinonimo/i:
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Scegli un formato
1 EA
102,00 €
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
102,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
AR-Glass
Caratteristiche
Schellbach stripe
graduated in white
Produttore/marchio commerciale
BRAND 23758
Campo di misura del volume
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
Dimensioni bottiglia
1000 mL
Dimens. buretta
50 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)