Documenti fondamentali
SLW3295/16AS
Pyrex® Burettes, class AS with PTFE key
50 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3295/16AS
Scegli un formato
1 EA
46,70 €
46,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
46,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
46,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE key
Caratteristiche
graduations 0.10 mL
Produttore/marchio commerciale
3295/16AS
SciLabware
Lunghezza
820 mm
Capacità
50 mL
Descrizione generale
  • Complies with ISO 385
  • Manufactured from precision-bore tubing (borosilicate glass) for high accuracy
  • Each burette has a +30s waiting time before final reading can be taken
  • Graduations in white enamel for increased visibility with dark solutions
  • Grease-free interchangeable PTFE key with 1.5mm bore
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)