Documenti fondamentali
BR130260
BRAND® Bottle for Schilling burette
low-density polyethylene, amber, size 1000 mL
Sinonimo/i:
Accessories, Bottles, Burettes, Compact Burettes
Scegli un formato
1 EA
8,40 €
8,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
8,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.01
8,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
amber
low-density polyethylene
narrow-mouth bottle
round bottle
Caratteristiche
cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 130260
diam. × alt.
94 mm × 212 mm
Misura
1000 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
with screw cap and tube bushing
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)