Documenti fondamentali
BR23725
BRAND® base for plastic bottle
size 500 mL
Sinonimo/i:
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes
Scegli un formato
1 EA
8,40 €
8,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
8,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
8,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 23725
Diametro
74-76 mm
Misura
500 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
For use with automatic burette Dr. Schilling.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)