Z323977
BRAND® reservoir bottle for automatic burettes
capacity 2 L, amber borosilicate glass 3.3
Scegli un formato
99,90 €
Scegli un formato
About This Item
99,90 €
Prodotti consigliati
Materiali
amber borosilicate glass 3.3
round bottle
Giunto
joint 29/32 standard ground joint
joint ST/NS neck29/32
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 23320
Capacità
2 L
diam. × alt.
160 mm × 200 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)