Documenti fondamentali
Z323993
BRAND® reservoir bottle for automatic burettes
capacity 2 L, clear borosilicate glass 3.3
Scegli un formato
1 EA
68,78 €
68,78 €
Prezzo di listino72,40 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
68,78 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
68,78 €
Prezzo di listino72,40 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear borosilicate glass 3.3
round bottle
Giunto
joint 29/32 standard ground joint
joint ST/NS neck29/32
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 23310
Capacità
2 L
diam. × alt.
160 mm × 200 mm
Descrizione generale
DURAN® spare reservoir bottles for automatic burettes.
Altre note
BR23310 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)