92749
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
(2-Chloromethoxyethyl)trimethylsilane, Chloromethyl 2-trimethylsilylethyl ether, SEM-Cl, SEM-chloride
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.436
P. ebollizione
170-172 °C (lit.)
57-59 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ether
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CCOCCl
InChI
1S/C6H15ClOSi/c1-9(2,3)5-4-8-6-7/h4-6H2,1-3H3
BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?