33347
AOZ
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
3-Amino-2-oxazolidinone, NSC 111187, NSC 196570, NSC 38250
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
63-69 °C
Compatibilità
passes test for identity
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Stringa SMILE
NN1CCOC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-5-1-2-7-3(5)6/h1-2,4H2
KYCJNIUHWNJNCT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Development of an electrochemical impedimetric immunosensor based on immobilization of a monoclonal antibody on a gold electrode, to determine AOZ in six food samples
- Multi-residue analysis of four nitrofuran metabolites residues in 120 fish samples by ultra high-performance liquid chromatography (UHPLC) combined with tandem mass spectrometry
- Detection and measurement of AOZ in tissue samples obtained from four animals by immunochromatography test stripes based on colloidal gold-monoclonal antibody
- LC-MS/MS analysis of nitrofuran and nitroimidazole metabolite residues in honey samples after their extraction by a modified QuEChERS-based method
- Screening of nitrofuran metabolite residues from shrimp muscle samples by an HPLC method combined with diode array detection
Altre note
Prodotti consigliati
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?