Vai a
100331
Chloromethyl methyl ether
technical grade
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
MOM chloride, Methoxymethyl chloride, Methyl chloromethyl ether
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
128,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
501,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
ClCH2OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
80.51
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
EC Number:
203-480-1
MDL number:
Assay:
≥92.5%
Form:
liquid
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
technical grade
Quality Segment
vapor pressure
3.55 psi ( 20 °C)
assay
≥92.5%
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
55-57 °C ((lit.)), 55-57 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.), 1.06 g/mL at 25 °C
functional group
chloro, ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCCl
InChI
[1S/C2H5ClO/c1-4-2-3/h2H2,1H3], 1S/C2H5ClO/c1-4-2-3/h2H2,1H3
InChI key
[XJUZRXYOEPSWMB-UHFFFAOYSA-N], XJUZRXYOEPSWMB-UHFFFAOYSA-N
Application
Chloromethyl methyl ether (MOM-Cl) can be used as a reagent:
  •  For the introduction of the methoxymethyl (MOM) protecting group by converting alcohols to methoxy methyl (MOM) ethers.
  •  To prepare some methoxymethyl group containing metal complexes coordinated to carbonyl and dipyridyl ligands.        
  • In the preparation of fluorene/chloromethyl methyl ether cross-linked polymers by Friedel-Crafts polymerization.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
47676900397T53805
description
technical grade
description
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.01%), ≥99.0% (GC)
description
95%
description
98%
assay
≥92.5%
assay
≥99.0% (GC)
assay
95%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
liquid
form
-
form
paste
form
-
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
refractive index
n20/D 1.354
refractive index
n/D 1.4933
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
107-30-2
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto