908045
Ruthenium on carbon
Evonik Noblyst® P3059 5% Ru
Sinonimo/i:
Ru/C
Stato
powder
contiene
~50% water
Grado di funzionalizzazione
5 wt. % loading (dry basis)
Peso
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon support
Stringa SMILE
[Ru]
InChI
1S/Ru
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- hydrogenation of aldehydes and ketones
- hydrogenation of sugars
- hydrogenation of carboxylic acids, esters, and anhydrides
- partial hydrogenation of aromatics
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.