Documenti fondamentali
907138
Sigma-Aldrich
Palladium on carbon
Evonik Noblyst® P1064 5% Pd
Sinonimo/i:
Pd/C
Scegli un formato
10 G
196,50 €
196,50 €
Prezzo di listino393,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
196,50 €
About This Item
Formula condensata:
Pd
Peso molecolare:
106.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
196,50 €
Prezzo di listino393,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
contiene
~50% Water
Grado di funzionalizzazione
5 wt. % loading (dry basis)
Peso
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon support
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
  • Stille reaction
  • Hydrogenation reactions
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling and Heck-Mizoroki reactions
  • Deoxygenation
  • Oxidation reactions
  • Coupling reactions
Evonik Noblyst® P1064 5% Pd is a palladium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aromatic carbonyls to alcohols
  • hydrogenolysis reactions
  • hydrogenation of heteroaromatics
  • dehydrogenation of carbocyclic rings to aromatics
  • C-C coupling reactions
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Altre note
Unit weight is of net dry catalyst.
Note legali
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Articoli
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.