75992
Palladio su antracite attivata
5% Pd basis
Sinonimo/i:
Pd/C
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
5% Pd
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3