Documenti fondamentali
907952
Sigma-Aldrich
Platinum on carbon
Evonik Noblyst® P8071 2% Pt
Sinonimo/i:
Pt/C
Scegli un formato
10 G
116,00 €
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
116,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pt
Peso molecolare:
195.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
contiene
~60% water
Grado di funzionalizzazione
2 wt. % loading (dry basis)
Peso
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon support
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Evonik Noblyst® P8071 2% Pt is a platinum on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aromatic nitro groups in the presence of halogens and other functional groups
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Altre note
Unit weight is of net dry catalyst.
Note legali
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.