Documenti fondamentali
907944
Sigma-Aldrich
Palladium on carbon
Evonik Noblyst® P1092 5% Pd
Sinonimo/i:
Pd/C
Scegli un formato
10 G
195,00 €
195,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
195,00 €
About This Item
Formula condensata:
Pd
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
195,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
contiene
~50% water
Grado di funzionalizzazione
5 wt. % loading (dry basis)
Peso
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon support
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Evonik Noblyst® P1092 5% Pd is a palladium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of alkenes and alkynes to alkanes
  • hydrogenation of nitriles to amines and aldehydes
  • hydrogenation of aromatic carbonyls to alkyls
  • hydrogenation of aldehydes and ketones
  • hydrogenation of heteroaromatics
  • C-C coss coupling reactions
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Altre note
Unit weight is of net dry catalyst.
Note legali
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.