212857
Rhodium on alumina
extent of labeling: 5 wt. % loading, matrix alumina support, powder
Sinonimo/i:
Rh/Al2O3
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grado di funzionalizzazione
5 wt. % loading
Matrice
alumina support
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Rh]
InChI
1S/Rh
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?