Documenti fondamentali
736589
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(di-tert-butylphosphinomethyl)pyridine
Sinonimo/i:
2,6-Bis(di-t-butylphosphinomethyl)pyridine
Scegli un formato
250 MG
139,00 €
1 G
290,00 €
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
139,00 €
1 G
290,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H43NP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
395.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
116-119 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)(C)P(Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)n1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H43NP2/c1-20(2,3)25(21(4,5)6)16-18-14-13-15-19(24-18)17-26(22(7,8)9)23(10,11)12/h13-15H,16-17H2,1-12H3
NJQAVBPPWNSBBC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
67.8 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)