Documenti fondamentali
216046
Sigma-Aldrich
Hydrazine sulfate salt
ACS reagent, ≥99.0%
Scegli un formato
5 G
30,20 €
100 G
42,00 €
500 G
124,00 €
30,20 €
Disponibile per la spedizione il09 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
30,20 €
100 G
42,00 €
500 G
124,00 €
About This Item
Formula condensata:
NH2NH2 · H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.12
Beilstein:
8778859
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
30,20 €
Disponibile per la spedizione il09 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Stato
powder, crystals or chunks
Impurezze
≤0.005% insolubles
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
pH
1.3 (52 g/L)
Punto di fusione
254 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
Stringa SMILE
NN.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Hydrazine sulfate salt is a potential anticachexia agent for treating cancer patients.[1]
Applicazioni
Hydrazine sulfate salt may be used in the synthesis of symmetrically 3,5-disubstituted 4-amino-1,2,4-triazoles[2], poly(1,3,4-oxadiazole) copolymers[3] and salicylaldazine.[4]
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
One-pot method for the synthesis of sulfonated poly (1, 3, 4-oxadiazoles) based on 4, 4?-oxydibenzoic acid
Yashchenko VS, et al.
Polymer Science, Series B, 58(5), 529-540 (2016)
A simple one step synthesis of new 3, 5?disubstituted?4?amino?1, 2, 4?triazoles
Bentiss F, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 36(1), 149-152 (1999)
Gold nanoparticles formation in the aqueous system of gold (III) chloride complex ions and hydrazine sulfate-kinetic studies.
Streszewski B, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 397, 63-72 (2012)
Synthesis and Characterization of Salicylaldazine and Its Metal (II) Complexes Derived from Metal (II) Chlorides.
Wazir J.
International Journal of Medical Works (2016)
Proton magnetic resonance spectra of hydrazine salts. Part 1.
Pratt L and Richards RE.
Transactions of the Faraday Society, 49, 744-751 (1953)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf