H4766
Hydrazine hemisulfate salt
≥98%
Sinonimo/i:
Dihydrazine sulfate, Dihydrazinium sulfate
Saggio
≥98%
Stringa SMILE
NN.NN.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H4N2.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*1-2H2;(H2,1,2,3,4)
DBLJAFVPFHRQSP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Hydrogen Generation from Hydrolytic Dehydrogenation of Hydrazine Borane: Discusses the generation of hydrogen from hydrazine hemisulfate and its potential applications in hydrogen energy sources (Tunç et al., 2015).
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?