Documenti fondamentali
900957
Sigma-Aldrich
Azide agarose
Sinonimo/i:
Azide functionalized agarose
Scegli un formato
2 ML
180,00 €
180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 ML
180,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.22
180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
slurry (50% slurry in 20% ethanol / 80% water)
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n/D 1.343
Densità
0.978 g/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Azide agarose is a 6% crosslinked agarose resin that is activated with azide functional groups for covalent capture of alkyne-tagged biomolecules via copper(I)-catalyzed alkyne-azide or copper(I)-free strain-promoted alkyne-azide click chemistry approach. This product can be used for either a batch protocol or a low-pressure column method.[1]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
?Clickable? agarose for affinity chromatography.
Punna S, et al.
Bioconjugate Chemistry, 16(6), 1536-1541 (2005)
Sreenivas Punna et al.
Bioconjugate chemistry, 16(6), 1536-1541 (2005-11-17)
Successful purification of biological molecules by affinity chromatography requires the attachment of desired ligands to biocompatible chromatographic supports. The Cu(I)-catalyzed cycloaddition of azides and alkynes-the premier example of "click chemistry"-is an efficient way to make covalent connections among diverse molecules
Articoli
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
La scelta del reticolante opportuno per studi di biochimica o di bioconiugazione può essere impegnativa. La nostra guida alla scelta può aiutarvi a trovare l'abbinamento perfetto per le vostre applicazioni.